Learn More
Ansell Gants en nitrile stériles de 16 po pour salles blanches BioClean™ N-Plus BNPS
BIOPHARMA
Code produit. p-3748647
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Unit Size:
200 paires
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12735845
Brand: Ansell BNPS60
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les gants à longueur de coude en nitrile sont résistants à de nombreux produits chimiques et spécifiques main droite / main gauche pour permettre une utilisation prolongée. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
Traités dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 4
  • Gants en nitrile extra-longs pour salles blanches
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Surface texturée, sans poudre, manchette à bord roulé
  • Spécifique main droite / main gauche et anatomiquement en forme
  • La lixiviation prolongée dans l‘eau pure déionisée garantit de faibles niveaux de chlorures et de métaux extractibles
  • AQL : 0,65 pour les trous (essai d’eau de 1 000 ml)
  • Compatible pour une utilisation selon la norme ISO classe 4
  • Conforme à la norme USP 797
  • Conforme à la norme USP 800
  • Test ASTM D6978 05
  • Double enfilage
Order Info
Conditionnement : une paire de manchettes par portefeuille en plastique intérieur, 10 paires par sachet en polyéthylène extérieur scellé, 20 sachets extérieurs par revêtement en carton, un carton par carton (200 paires).
Compliance
Répond aux normes NQA 0.65 pour l’absence de petits orifices. Stérilisé aux rayons gamma à un SAL de 10-6, conformément aux directives ISO 11137. Conforme ou supérieur à la norme ASTM D3578. Compatible avec la norme ISO classe 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 0,65
Couleur Blanc
Jetable Oui
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 6
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,8 mil
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BNPS60
Séries BioClean™ N-Plus BNPS
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 40 cm