Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium, de 0,3 à 0,5 M soln. dans du sulfolane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7032562
Click to view available options
Quantité:
25 mL
200 mL
Conditionnement:
200mL
25mL
Code produit. 15468765
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H34069.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13826-86-3
Formule moléculaire BF4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 132.81
Numéro MDL MFCD00011432
Clé InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
CID PubChem 11073463
Nom IUPAC Acide nitreux ; tétrafluoroboranuide
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitronium tetrafluoroborate
Quantité 25 mL
Formule linéaire NO2BF4
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 132.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,3 à 0,5 M de solution dans du sulfolane
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.268