Learn More
Tétrafluoroborate de nitrosonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Nitrosonium tetrafluoroborate is a nitrosating agent and oxidizer used in organic synthesis. It is also used to convert arylamines directly to diazonium tetrafluoroborates, which undergo the Balz-Schiemann reaction in situ to give high yields of aryl fluorides. Further, it is used as a catalyst for iodination of aromatics by iodide ion with air as oxidant, conversion of secondary amines to nitrosamines and in deamination of primary amides. It is involved in the conversion of arylhydrazines to azides. In addition to this, it reacts with ferrocene to prepare ferrocenium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le tétrafluoroborate de nitrosonium est un agent nitrosant et oxydant utilisé dans la synthèse organique. Il est également utilisé pour convertir directement les arylamines en tétrafluoroborates de diazonium, qui font l’objet de la réaction de Balz-Schimann in situ pour atteindre un niveau élevé de fluorures d’aryle. De plus, il agit comme catalyseur dans l’iodation des aromatiques grâce à l’ion iodure avec l’air comme oxydant, la conversion des amines secondaires en nitrosamines et la désamination des amides primaires. Il intervient dans la conversion des arylhydrazines en azides. De plus, il réagit avec le ferrocène pour préparer le tétrafluoroborate de ferrocénium.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides et les amines.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 250°C (0.01 mmHg)(Sublimation) |
| Nom chimique ou matériau | Nitrosonium tetrafluoroborate |
| Point de fusion | 250°C (Sublimation) |
| Quantité | 2 g |
| Numéro UN | UN3260 |
| Merck Index | 14,6649 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acetonitrile. |
| Poids de la formule | 116.82 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Odeur | Irritating |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Nitrosonium tetrafluoroborate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Nitrosonium tetrafluoroborate