missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NMUR1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15392521
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15392521 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15392521 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA533973

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%) Gorilla, Gibbon (94%).

Receptor for the neuromedin-U and neuromedin-S neuropeptides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NMUR1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.1% sodium azide
Expression NMUR1
Numéro d’ordre du gène Q9HB89
Alias de gène (FM-3); FM3; FM-3; G protein-coupled receptor 66; G protein-coupled receptor FM-3; GPC-R; GPR66; G-protein coupled receptor 66; G-protein coupled receptor FM-3; neuromedin U receptor 1; neuromedin-U receptor 1; NMU1R; NmU-R; NMUR1; NMU-R1
Symboles de gène(s) NMUR1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic 17 amino acid peptide from C-terminus of human NMUR1.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10316
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.