Learn More
Solution de NO3- f(N)-NITRATE pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit. p-7083622 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 12902165
Marque: Fisher Chemical A 031 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 14797-55-8
Formule moléculaire NO3-
Poids moléculaire (g/mol) 62.004
Clé InChI NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 943
ChEBI CHEBI:17632
Nom IUPAC nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrate
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L ±0.002
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvent or Matrix Water
Quantité 100 mL