missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Noggin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13257268
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13257268 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13257268 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA522795

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Suggested positive control: antigen standard for NOG (transient overexpression lysate).

Noggin is involved in numerous developmental processes, such as neural tube fusion and joint formation. The morphogenesis of organs is initiated by a downgrowth from a layer of epithelial stem cells. This process is achieved through the receipt of signals from 1) a WNT protein (WNT3A) to stabilize beta-catenin; and 2) Noggin, which is a bone morphogenetic protein inhibitor. Noggin mutations in unrelated families with proximal symphalangism (SYM1) and multiple synostoses syndrome (SYNS1) have been identified, which have multiple joint fusion as their principal defect.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Noggin
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.02% sodium azide
Expression NOG
Numéro d’ordre du gène P97466, Q13253, Q62809
Alias de gène NOG; Noggin; Noggin precursor; noggin; LOW QUALITY PROTEIN: noggin; SYM1; symphalangism 1 (proximal); SYNS1; SYNS1A
Symboles de gène(s) NOG
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide comprising an internal sequence of the human Noggin protein.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 18121, 25495, 9241
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.