missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOL8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16859523 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16859523 20 μL 20µL
16849523 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16859523 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 120431AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NOL8 binds Ras-related GTP-binding proteins and plays a role in cell growth.

Spécification

Antigène NOL8
Applications Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.23 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression NOL8
Numéro d’ordre du gène Q3UHX0, Q76FK4
Alias de gène C9orf34, NOL8, Nop132, nucleolar protein 8, Nucleolar protein Nop132
Symboles de gène(s) Nol8
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène NOL8 Fusion Protein Ag2672
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 361221, 55035, 70930
Espèces cibles Mouse, Rat, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.