Learn More
Étalon de turbidité non ratio, Reagecon™
Utilisez des étalons de turbidité pour des mesures précises avec les instruments néphélométériques. Les étalons de turbidité non ratio, Reagecon™ sont composés de microsphères en polymère suspendus pour éliminer les problèmes liés aux étalons de formazine. Ils disposent de la traçabilité NIST, approuvés par l’EPA des États-Unis et certifiés précis à ±1 %.
Marque: Reagecon CRS-5-500
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Ces étalons de turbidité éliminent les problèmes de manipulation, de stabilité et de précision associés aux étalons de turbidité traditionnels de formazine. Ils sont certifiés Traceable au matériau de référence NIST 1690 et sont disponibles dans une gamme de concentrations de 0–4000 NTU.
- Non toxique et non cancérogène, sans exigences particulières de manipulation ou d’élimination
- Forme sphérique bien définie des particules, 0,01 – 0,2 µm de diamètre
- Les particules restent dans la suspension — elles ne se détériorent pas et ne se déposent pas
- Longue stabilité et durée conservation de 2 ans à toutes les concentrations
- Solution pratique et prête à l’emploi—Le mélange est déconseillé car il entraîne de l’air
Spécification
Étalon de turbidité non ratio | |
Mesure de la turbidité néphélométrique | |
5 NTU | |
500 mL |
Instruments autres que pour l’analyse de rapports | |
plusmn; 1 % | |
NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis |