Learn More
Merck Filtre pour seringue non stérile Millex
Beaucoup d'échantillons différents ? UNE MEMBRANE UNIQUE. Filtres Millex™ en PTFE hydrophiles certifiés HPLC
Marque: Merck SLLG033NB
1146.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Application :pour la filtration d’échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et les spécifications de masse ; filtration par solvant ; clarification de solutions aqueuses et organiques
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec PTFE hydrophile
- Les niveaux de substances extractibles les plus faibles optimisent les niveaux de fond des analyses sensibles telles que l’UHPLC et la LC-MS
- Filtration de solutions aqueuses ou organiques contenant des protéines
- Disponibles en tailles de pores de 0,20 μm et 0,45 μm et en trois diamètres adaptés aux besoins de vos applications
- Le matériau du boîtier en polypropylène offre de faibles niveaux de substances extractibles et une large compatibilité chimique
Spécification
Bleu clair | |
Chemistry: PTFE / matériau du dispositif : PP | |
0,2 μm | |
LG | |
PP | |
8,6 bar (125 psi) | |
250Pack | |
< 100 mL | |
33 mm |
Oui | |
PTFE hydrophile Millex-LG | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Hydrophile | |
Raccord Luer Slip mâle | |
Filtre pour seringue Millex | |
27 mm | |
33 mm |