Learn More
Acide nonadécanoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3779342 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10138222
Marque: Thermo Scientific Acros 207190010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 646-30-0 | C19H38O2 | 298.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-30-0
Formule moléculaire C19H38O2
Poids moléculaire (g/mol) 298.51
Numéro MDL MFCD00002754
Clé InChI ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-nonadecanoic acid, nonadecylic acid, unii-h6m3vyc62p, h6m3vyc62p, fatty acids, c16-22, n-nonadecanoate, n-nonadecylate, nonadecyclic acid, c16-c22 alkylcarboxylic acid
CID PubChem 12591
ChEBI CHEBI:39246
Nom IUPAC Acide nonadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonadecanoic acid
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 68°C to 70°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 297°C (100.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)17CO2H
Quantité 1 g
Beilstein 02, II, 368
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether
Poids de la formule 298.51
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre fine ou flocons brillants
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nonadecanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.