Learn More
Acide nonanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025862
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
Produktkode 11487164
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B21568.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158.241 g/mol
Nonanoic acid is used in the preparation of plasticizers and lacquers. It is commonly used in conjunction with glyphosate, for a quick burn-down effect in the control of weeds in turfgrass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide nonanoïque est utilisé dans la préparation des plastifiants et des laques. Il est couramment utilisé en association avec le glyphosate, pour la destruction rapide des mauvaises herbes dans le gazon.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C,0.26g/l. Soluble dans l’alcool et le dipropylène-glycol.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-05-0
Formule moléculaire C9H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.241
Numéro MDL MFCD00004433
Clé InChI FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
CID PubChem 8158
ChEBI CHEBI:29019
Nom IUPAC Acide nonanoïque
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Nonanoic acid
Point de fusion 10°C to 12°C
Densité 0.905
pH 3.5
Point d’ébullition 253°C to 255°C
Point d’éclair 140°C (284°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.4315
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3265
Beilstein 1752351
Merck Index 14,7070
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C,0.26g/L. Soluble in alcohol and dipropylene glycol.
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonanoic acid
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Faresætning
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contient: Nonanoic acid
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.