Learn More
Sartorius Filtres à membrane en cellulose stériles non quadrillés
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration microbiologique de routine. Les filtres à membrane en cellulose stériles non quadrillés Sartorius sont conditionnés individuellement et utilisés pour le comptage de colonies, les analyses de particules, la microscopie et les contrôles de stérilité. Choisissez entre les membranes en acétate de cellulose ou en nitrate de cellulose, disponibles dans plusieurs tailles de pores.
144.00€ - 294.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Type de filtre | Membrane |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie |
Hydrophobicité | Hydrophile |
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Diamètre (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Diamètre (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10460853
|
Sartorius
11106--47----ACN |
Acétate de cellulose | 0,45 μm | 47 mm | 100/boîte |
276.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11714163
|
Sartorius
11305--47----ACN |
Nitrate de cellulose | 0,65 μm | 47 mm | 100/boîte |
216.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10672402
|
Sartorius
11303--47----ACN |
Nitrate de cellulose | 1,2 μm | 47 mm | 100/boîte |
294.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10261241
|
Sartorius
11306--50----ACN |
Nitrate de cellulose | 0,45 μm | 50 mm | 100/boîte |
144.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10082391
|
Sartorius
11306--47----ACN |
Nitrate de cellulose | 0,45 μm | 47 mm | 100/boîte |
229.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10395041
|
Sartorius
11107--50----ACN |
Acétate de cellulose | 0,2 μm | 50 mm | 100/boîte |
174.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10307311
|
Sartorius
11301--50----ACN |
Nitrate de cellulose | 8 μm | 50 mm | 100/boîte |
225.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10768582
|
Sartorius
11304--47----ACN |
Nitrate de cellulose | 0,8 μm | 47 mm | 100/boîte |
216.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10632042
|
Sartorius
11107--47----ACN |
Acétate de cellulose | 0,2 μm | 47 mm | 100/boîte |
267.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10062261
|
Sartorius
11106--50----ACN |
Acétate de cellulose | 0,45 μm | 50 mm | 100/boîte |
174.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10756662
|
Sartorius
11301--47----ACN |
Nitrate de cellulose | 8 μm | 47 mm | 100/boîte |
253.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration microbiologique de routine.Les filtres à membrane en cellulose stériles non quadrillés Sartorius sont conditionnés individuellement et utilisés pour le comptage de colonies, les analyses de particules, la microscopie et les contrôles de stérilité.Choisissez entre les membranes en acétate de cellulose ou en nitrate de cellulose, disponibles dans plusieurs tailles de pores.
Filtres stériles emballés individuellement pour un contrôle qualité strict- Préstérilisés par irradiation aux rayons gamma à 25 kGy
- Prêts à l’emploi pour une préparation accélérée
- L’emballage individuel préserve les filtres restants dans les boîtes ouvertes de toute contamination
- L’identification du filtre et le numéro de lot sont imprimés sur chaque pochette individuelle
- Chaque membrane est vérifiée pour s’assurer que :
- Elle n’est aucunement endommagée
- Elle est correctement positionnée et ne risque pas de glisser sous la bordure scellée
- Elle est exempte de toute particule
- Chaque pochette comporte des caractères alphanumériques lisibles
- Rétention précise des particules et taux de récupération d’une fiabilité remarquable pour les microorganismes
- Choix de deux matériaux de membrane :
- Les filtres en nitrate de cellulose (ester de cellulose mixte) assurent une rétention efficace associée à des débits élevés et une croissance optimale des colonies
- Les filtres en acétate de cellulose associent des débits élevés et une grande stabilité thermique à des propriétés d’adsorption très faibles
- Disponibles en 7 tailles différentes de pores : 0,2 μm, 0,45 μm, 0,65 μm, 0,8 μm, 1,2 μm, 3,0 μm et 8,0 μm
- Les filtres de8 μm sont utilisés comme préfiltres dans une fixation de préfiltre. Ils retiennent les grosses particules, tout en permettant aux microorganismes de se rétablir sur un filtre de rétention des bactéries
- Les filtres de 0,2 μm sont la norme pour la filtration stérile et sont validés par le test d’exposition aux bactéries (BCT)
- Les filtres de 0,45 μm sont fabriqués conformément à la norme ISO 7704
- Filtres blancs, non quadrillés de 47 ou 50 mm (1,9 ou 2 po) de diamètre
Spécification
Blanc | |
Stérile | |
Hydrophile | |
100/boîte |
Membrane | |
Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie | |
Oui |