Learn More
Molecular Probes™ Nonionic Latex Beads, 4% w/v, 10 μm
Microbilles de latex non ioniques, 4 % p / v, 10 µm
Marque: Molecular Probes™ N37464
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de l’agencement des chaînes de polystyrène dans la microbille, la surface est très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.Ces microsphères de polystyrène non ionique sont produites par la technique de dispersion par polymérisation. La surface des particules non ioniques est exempte de groupe chargé. Les particules sont stabilisées par des stabilisants de polymères neutres et hydrophiles, ce qui les rend stables dans une large gamme de pH et en teneur de sel élevé. La surface non ionique n’est pas non plus sujette aux effets d’agrégation des cations polyvalents.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
Principales applications de microsphères
Plus d’informations
Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
Nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous
Si vous ne trouvez pas la microsphère que vous cherchez dans notre liste d’inventaire, nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons un travail de qualité. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Utilisation à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). | |
Microbilles de latex spécifiques | |
Température ambiante | |
10 μm |
Polystyrène | |
IDC | |
Microbilles non ioniques |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.