Learn More
Invitrogen™ Tubes microfuges antiadhésifs, exemptes de RNase
Ces microtubes sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase.
Marque: Invitrogen™ AM12475
103.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21977" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.33000kg
Description
Les tubes à microcentrifuger Ambion™ sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase.
Ces microtubes sont dotés d’une surface antiadhésive, à faible liaison et sont garantis exempts de RNase et de DNase. Leur conception intègre une étanchéité positive qui résiste à des températures comprises entre -90°C et +120°C. Ils sont en outre marqués d’une graduation pratique.
Spécification
Transparents | |
PP | |
Conserver à température ambiante. | |
Température ambiante | |
Bouchon à clipser | |
Tube de microcentrifugation exempt de RNase |
2 ml | |
250 tubes | |
Ambion™ | |
Sans DNase, sans RNase | |