Learn More
uvex Bottes de sécurité résistant aux produits chimiques NORA S5 SRC
Code produit. p-7236901 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
38
40
43
45
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15304183
Marque: uvex 9475638
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bottes de sécurité NORA sont caractérisées par une très grande résistance aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux alcalis, aux acides et aux désinfectants, ce qui en fait le choix de bottes idéal pour travailler avec des produits chimiques.Les bottes sont dotées d’un bout en acier robuste et protecteur avec une semelle intermédiaire en acier résistant à la pénétration
  • Les bottes résistent aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux alcalis, aux acides et aux désinfectants
  • Classe de protection S5 SRC conformément à la norme EN ISO 20345:2011
  • Bout en acier robuste et protecteur avec semelle intermédiaire en acier résistant à la pénétration
  • Exemptes de plastifiants contenus dans la liste des candidats SVHC du règlement REACH
  • Renforcement aux orteils et talons, ainsi que protection des chevilles
  • La semelle de forme anatomique aide à prévenir la fatigue des pieds
  • Antistatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Matériau PVC
Dimensions 38
Matériau au niveau des orteils Acier
Sexe Unisexe
Résistant à Huiles, graisses, carburants, alcalis, acides et désinfectants
Waterproof No
EN ISO 20345 S5
Type de produit Safety Shoe