Learn More
uvex Botte polymère avec semelle en PVC NORA 94766 blanche - Largeur 11
Tous les produits Uvex ProduitsDescription
Bottes de sécurité NORA 9476.6 S5 SRC
- Sans plastifiants inclus dans la liste des substances candidates SVHC du règlement REACH
- Résistantes à l’huile, à la graisse, au carburant, aux alcalis, aux acides et aux désinfectants
- Forme anatomique durable, prévient la fatigue
- La hauteur de la botte peut être réduite pour répondre aux besoins individuels
- Hauteur de la botte : 33 cm (pour une taille 42)
- Semelle interne à forme anatomique
- Renforts au niveau des orteils et du talon
- Protection des chevilles
- Talon nervuré avec languette pour faciliter le retrait
- Antistatiques
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PVC |
| Dimensions | 36 |
| Matériau au niveau des orteils | Caoutchouc |
| Jetable | Non |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20345:2011 |
| Sexe | Unisexe |
| Ajustement | Largeur standard |
| Modèle | NORA |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |