Learn More
Emma Safety Footwear Nordic Oiled Nubuck Leather D-Fit Shoes
Designed for optimized comfort for all shapes and sizes of feet.
120.00€ - 136.00€
Spécification
Couleur | Noir, Marron |
---|---|
Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec |
Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure antistatique non tissée |
Matériau de la semelle | Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ |
Type de produit | Chaussures en nubuck huilé |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10461354
|
Emma Safety Footwear
MM72254642 |
42 |
136.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11399681
|
Emma Safety Footwear
MM72254638 |
38 |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11309691
|
Emma Safety Footwear
MM72254639 |
39 |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11389681
|
Emma Safety Footwear
MM72254640 |
40 |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11339691
|
Emma Safety Footwear
MM72254646 |
46 |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11349691
|
Emma Safety Footwear
MM72254647 |
47 |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11319691
|
Emma Safety Footwear
MM72254644 |
44 |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10022424
|
Emma Safety Footwear
MM72254643 |
43 |
120.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11329691
|
Emma Safety Footwear
MM72254645 |
45 |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10421544
|
Emma Safety Footwear
MM72254641 |
41 |
120.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Oil Nubuck uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
Spécification
Noir, Marron | |
Semelle intérieure antistatique non tissée | |
Chaussures en nubuck huilé |
Argent purifié Hydro-Tec | |
Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ |