Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures en nubuck huilé Nordic D
Click to view available options
Dimensions:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
Description
- Dessus en nubuck huilé
- Doublure en argent purifié Hydro-Tec™
- Semelle intérieure antistatique non tissée
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, Marron |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 43 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure antistatique non tissée |
| Matériau de la semelle | Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Type de produit | Chaussures en nubuck huilé |