Learn More
Masterflex™ Tubulure Norprene A-60-G
Tubulure conçue pour des applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV). La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene A-60-G est non conductrice, thermoscellable, durable et non oxydante, avec une résistance supérieure aux acides et aux alcalis.
75.40€ - 580.00€
Spécification
Matériau | Norprene |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 15 m |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11958119
|
Masterflex™
R6002-23 |
1.6 mm | 4.8 mm | ||||||
11978119
|
Masterflex™
R6008-23 |
6,4 mm | 9,6 mm | ||||||
11908129
|
Masterflex™
R6010-23 |
8 mm | 11.2 mm | ||||||
11918129
|
Masterflex™
R6010-33 |
8 mm | 12.8 mm | ||||||
11978129
|
Masterflex™
06410-12 |
9,6 mm | 16 mm |
580.00€
15m |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Tubulure noire opaque
- Fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Le meilleur choix pour les applications avec pression/vide
- Offre la plus longue durée de vie des tubulures de pompe
- Résiste à la chaleur et à l’ozone ambiant
- Bonne résistance aux acides/alcalis
- La couleur noire cache la saleté et la poussière
- Constante diélectrique élevée
- Stérilisation en autoclave
Spécification
Norprene | |
15 m | |
1/boîte |