Learn More
Masterflex™ Tubulure Norprene pour produits alimentaires et boissons
Compatible avec pratiquement tous les nettoyants et désinfectants disponibles dans le commerce. La tubulure pour produits alimentaires et boissons Norprene Saint Gobain Performance Plastics™ est auclavable à de nombreuses reprises, jusqu’à cinq cycles, sans affecter sa durée de vie globale.
Marque: Masterflex™ 95710-70
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Longue durée de vie à la flexion dans les pompes péristaltiques
- Résistance à des températures de -75 à +275°F (-59 à +135°C)
- Compatible avec pratiquement tous les désinfectants et nettoyants courants
- Résistant à l’ozone et à la lumière UV
- Autoclavables à de nombreuses reprises
- Chimiquement compatible avec une large gamme de fluides.
- Conformes aux critères de la FDA, 3-A et NSF
Spécification
Autoclavables | |
Norprene | |
15 m | |
-60deg;C | |
135°C |
12,7 mm | |
19,1 mm | |
Production de cosmétiques, transformation d’aliments et de produits laitiers, distribution de boissons chaudes, conduites de purification d’eau, distribution de désinfectant, distribution de savon, distribution de pesticides et d’engrais, conduites d’alimentation en encre et en toner, transfert de produits chimiques. | |
Flexible |