Learn More
Merck Millipore Novagen™ KOD ADN polymérase à démarrage à chaud
Pour l’amplification par PCR de modèles d’ADN à long brin et riches en GC, le clonage et les applications propres à l’amplification d’ADNc
Marque: Merck Millipore 71086-3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Précision, rendement et processivité élevés des polymérases d’ADN de correction disponibles dans le commerce
- Amplifie les modèles d’ADN génomique jusqu’à 12 kbp
- Amplifie les modèles d’ADN plasmide et lambda jusqu’à 21 kbp
- Amplifie avec succès les séquences riches en GC
- Élimine les erreurs d’amorce et la formation d’amorce-dimère
- Configuration pratique de la température ambiante compatible avec l’automatisation
- Le tampon de démarrage à chaud KOD optimal garantit des performances PCR sur une large gamme de cibles
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu