Learn More
Merck Millipore Novagen™ KOD ADN polymérase à démarrage à chaud
Pour l’amplification par PCR de modèles d’ADN à long brin et riches en GC, le clonage et les applications propres à l’amplification d’ADNc
772.00€
Produits 1
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
12838435
Afficher les documents
Merck Millipore
71086-3
772.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Précision, rendement et processivité élevés des polymérases d’ADN de correction disponibles dans le commerce
  • Amplifie les modèles d’ADN génomique jusqu’à 12 kbp
  • Amplifie les modèles d’ADN plasmide et lambda jusqu’à 21 kbp
  • Amplifie avec succès les séquences riches en GC
  • Élimine les erreurs d’amorce et la formation d’amorce-dimère
  • Configuration pratique de la température ambiante compatible avec l’automatisation
  • Le tampon de démarrage à chaud KOD optimal garantit des performances PCR sur une large gamme de cibles
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche