Learn More
Micronova™ Serpillères à franges série NovaKnit™
Une serpillère à franges absorbante et d’une robustesse inégalée pour le nettoyage et l’aspiration de liquide dans les environnements contrôlés et critiques
Brand: Micronova™ MP5331-12WIR
Code nomenclature Nacres: NB.34
Additional Details : Poids : 1.00000kg
Requires : MH-1 or MHC-1, or QDMH-1 frame with SSU series handle
Description
La rainure unique des fibres confère un profil peu pelucheux et absorbant à cette serpillère à franges. Le NovaKnit est disponible en deux tissus, 100 % polyester ou en polyester/mélange en nylon pour des applications nécessitant une plus grande absorbance.
La fabrication solide de la serpillère, associée aux tissus durables, permet d’utiliser la serpillère avec des désinfectants forts, blanchis et réutilisés. Les serpillères NovaKnit sont résistantes à l’autoclave et sont disponibles irradiées.
La série NovaKnit peut être utilisée avec le manche MH-1 Mop ou fixée au manche universel en acier inox avec l’adaptateur à serpillère à franges QDMH-1.
- Capacité de nettoyage supérieure
- Plus résistant que les serpillères à franges en coton/rayonne classiques
- Conception économique
- Lavable et autoclavable
- Plus absorbant que les serpillères à franges traditionnelles pour salle blanche
Matériau : MP52-31-12W 100 % Polyester MP53-31-12W Mélange polyester/nylon
Order Info
MH-1 MicroMop Handle -or- QDMH-1 MicroMop Adapter and SSU- series handle also sold separately.
Specifications
38.1 x 17.8 cm (15 x 7 in.) | |
White | |
Sterile | |
Autoclavable | |
7 in. | |
No | |
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C. | |
Floor Cleaning and Sanitization in Cleanrooms and Controlled Environments |
String Mop | |
15 in. | |
38.1 cm | |
17.8 cm | |
Chemicals | |
24/Cs. | |
MH-1 mop handle or attached to the universal stainless steel handle via the QDMH-1 mop adapter | |
Polyester, Nylon |