missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NovaShield AP Stabilizer (Carrier-Free)

Ready-to-use Alkaline Phosphatase (AP) Conjugate Stabilizer.

Marque:  Novus Biologicals™ NBP2-61913

Informations supplémentaires : Poids : 0.00970kg

Code produit. 18230522

  • 288.33€ / 200mL
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Superior AP protection
  • Preserves and stabilizes the activity of AP conjugates, enzymes and other bio-molecules used in immunoassays and molecular assays.
  • Minimizes background interactions and issues
  • Stable through freeze-thaws
  • Does not contain mammalian proteins, bovine proteins, or BSA (Carrier-Free)
Spécification

Spécification

Store at 4°C in the dark.
200 mL
NovaShield AP Stabilizer (Carrier-Free)
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions