Learn More
Invitrogen™ Tampon d’échantillon LDS Bolt™ 4X Code produit.: 13276499
Invitrogen™ Tampon d’échantillon LDS Bolt™ 4X
Code produit. p-6554024
10 ml, 10mL
Click to view available options
Quantité:
10 ml
250 ml
Conditionnement:
10mL
250mL
Code produit. 13276499
Marque: Invitrogen™ B0007
Includes
sulfate de dodécyle de lithium (LDS) à pH 8,4.
Optimisée pour une utilisation avec les gels Bis-Tris Plus Bolt™ et disponible en divers formats
Les tampons Novex™ Bolt™ et les agents de réduction des échantillons sont optimisés afin de pouvoir être utilisés avec les gels Bolt Bis-Tris Plus. Ils sont proposés dans différents formats.
À propos des gels Bis-Tris Plus Bolt™
Les gels Bis-Tris Plus Bolt™ sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation. Semblables aux gels Bis-Tris NuPAGE™, les gels Bis-Tris Plus Bolt™ sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt™ sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également les gels Bolt™ pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bis-Tris Bolt™ sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits. Un Mini Gel Tank est requis pour utiliser tous les gels Bolt™.
Les durées d’application des gels Bolt™ peuvent varier en fonction du type de tampon de charge utilisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Tampon d’échantillon (4X) contenant du dodécylsulfate de lithium (LDS) à pH 8,5 avec le bleu SERVA G250 et le rouge de phénol.
Conserver entre 4°C et 25°C.
Tampon Tampons de chargement des échantillons
Concentration 4X
À utiliser avec (équipement) Boulon
Type de gel Bis-Tris Plus
Type de produit Tampon d’échantillons LDS
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus
Gamme de produits Bolt™
Quantité 10 ml
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot3051981 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/12/2024 Code produitB0007,B0007_LITL18 PROMO
Numéro de lot2991590 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/08/2024 Code produitB0007,B0007_LITL18 PROMO
Numéro de lot2933076 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/07/2024 Code produitB0007,B0007_LITL18 PROMO
Numéro de lot2885611 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Code produitB0007,B0007_LITL18 PROMO
Numéro de lot2820664 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2024 Code produitB0007,B0007_LITL18 PROMO
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Tampon d’échantillon LDS Bolt™ 4X >