Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour EGF humain Novex™
Quantifie le facteur de croissance épidermique humain naturel ou recombinant (EGF) dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée, le milieu de culture cellulaire ou l’urine
668.00€ - 998.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P01133 |
---|---|
Plage de dosage | 3,9-250 pg/ml |
Sensibilité du dosage | <1 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10405143
|
Invitrogen™
KHG0061 |
96 tests |
668.00€
96 tests |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10039172
|
Invitrogen™
KHG0062 |
2 x 96 tests |
998.00€
192 tests |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le test ELISA pour facteur de croissance épidermique humain (EGF) quantifie l’EGF humain dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée, l’urine ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement le EGF humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’EGF humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’EGF est membre d’une famille de facteurs de croissance liés à l’EGF.
Analyse cellulaire, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
P01133 | |
<1 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
HOMG4,URG | |
5,3% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
Analyse EGF | |
Plasma, 100 μl ; Sérum, 100 μl ; Surnageant, 100 μl ; Urine, 10 μl | |
Humaine | |
4 h |
3,9-250 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine | |
Détection colorimétrique | |
1950 | |
4 h | |
4,4% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.