Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA amyloïde bêta 42pour souris
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KMB3441
667.36 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, anti-IgG HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
L’ELISA d’amyloïde bêta 42 de souris (Ms A bêta 42) quantifie la présence d’A bêta 42 de souris dans le liquide céphalorachidien et le surnageant de culture cellulaire et tissulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement les Ms A bêta 42 naturelles et recombinantes. La réactivité croisée a été observée dans les échantillons de cellules de rat Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide de l’A bêta 42 de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le bêta-amyloïde est un peptide d’acides aminés 40–43 clivé de la protéine précurseur de l’amyloïde et une gamma-sécrétase putative. La bêta amyloïde (1-40) et la bêta amyloïde (1-42) sont deux variantes C-terminal principales de la protéine bêta amyloïde, constituant la majorité des protéines bêta amyloïdes. Les alloformes bêta amyloïdes (40) et bêta amyloïdes (42) sont des composants majeurs des plaques extracellulaires présentes dans le tissu cérébral de la maladie d’Alzheimer.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
P08592, P12023 | |
<3 pg/ml | |
Biotine | |
Homogénats tissulaires, Liquide céphalo-rachidien, Surnageant | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP | |
7,1% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
Aβ 42 | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
3,12-200 pg/ml | |
3,12 à 200 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris, rat | |
11820, 54226 | |
4 h | |
5,9% | |
HRP | |
96 tests | |
Liquide céphalorachidien, 10 μl ; surnageant, 10 μl ; homogénat tissulaire, 10 μl | |
Souris, rat | |
4 h |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.