Learn More
Invitrogen™ Novex™ Midi Tris-Glycine Plus Welcome Pack, 4 to 20%
Le pack de bienvenue midi Tris-glycine Plus Novex contient tous les gels, tampons et réactifs midi Tris-glycine Plus Novex nécessaires pour commencer à utiliser la cuve à gel midi en tandem SureLock
Marque: Invitrogen™ STM4008
718.20 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
Le pack de bienvenue midi Tris-glycine Plus Novex contient tous les gels, tampons et réactifs midi Tris-glycine Plus Novex nécessaires pour commencer à utiliser la cuve à gel midi en tandem SureLock La cuve à gel midi en tandem SureLock permet une électrophorèse rapide des gels midi avec un tampon minimal (∼ 520 ml/gel) dans un système exempt de fuite. Avec un temps de configuration de ∼ 30 secondes, la cuve traite efficacement les gels midi tout en offrant des performances constantes. La cuve est dotée de deux chambres indépendantes, ce qui permet l'électrophorèse d'un ou deux gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets.
Contenu du Pack de bienvenue Tris-Glycine Plus Midi Novex :
• Cuve à gel Midi Tandem Surelock (STM1001)
• Gels midi Tris-glycine Plus Novex (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge Tris-glycine SDS Novex, 10X (LC2675)
• Tampon d’échantillon Tris-glycine SDS Novex, 2X (LC2676)
• Agent de réduction d’échantillons NuPAGE, 10X (NP0004)
• Échelle de protéines précolorées PageRuler Plus, 10 à 250 kDa (26620)
À propos de la cuve à gel midi en tandem Surelock
La cuve à gel Midi Tandem Surelock permet l’électrophorèse rapide des gels midi à l’aide d’un tampon minimal (∼ 520 ml/gel) dans un système sans fuite. Avec un temps de configuration de ∼ 30 secondes, la cuve traite efficacement les gels midi tout en offrant des performances constantes. La cuve est dotée de deux chambres indépendantes, ce qui permet l’électrophorèse d’un ou deux gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets. gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets. La cuve est compatible avec tous les gels midi prémoulés Invitrogen ainsi qu’avec les cassettes de gels midi.
À propos des gels midi Tris-glycine Plus Novex
Les gels midi Tris-glycine Plus Novex sont des gels de polyacrylamide prévus pour l’électrophorèse des protéines classique selon Laemmli, qui permettent d’utiliser des tampons de charge et d’échantillonnage de Laemmli. Les gels permettent des séparations reproductibles d’une vaste plage de protéines en bandes bien définies. Les gels Midi Tris-glycine Plus Novex sont d’une épaisseur de 1,0 mm et d’un format plus large (8 cm x 13 cm) pour une électrophorèse à plus haut débit des échantillons de protéines.
Transfert et détection
Pour le transfert de protéines vers une membrane, nous vous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Tris-Glycine Novex (LC3675) et, pour un transfert humide traditionnel, le module de transfert midi en tandem Surelock (STM2001). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Spécification
Cuve à gel midi en tandem SureLock | |
Midi | |
Tris-Glycine | |
NOVEX™ | |
Glace humide |
4 à 20% | |
1,0 mm | |
26 puits | |
1 pack de bienvenue |