Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour SAA humain Novex™
Quantifie les SAA humaines naturelles et recombinantes dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée et le milieu de culture tissulaire
Marque: Invitrogen™ KHA0011
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques
Description
Le kit ELISA de SAA humaine quantifie l’amyloïde sérique A dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaît à la fois l’isoforme de 18 kDa de la SAA naturelle et recombinante.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la SAA humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
SAA participe aux réponses en phase aiguë à l’inflammation.
Analyse cellulaire, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
P0DJI8 | |
4 ng | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
PIG4,SAA,SAA2,TP53I4 | |
7,4% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
SAA (amyloïde de sérum A) | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
9,4-600 ng/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Détection colorimétrique | |
6288 | |
3 h | |
6,1% | |
HRP | |
96 tests | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Humaine | |
3 h |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.