Learn More
Invitrogen™ Tampon d’échantillon Tris-glycine SDS Novex™ (2X)
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conditionnement:
20mL
Description
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sample Loading Buffer |
| Concentration | 2X |
| Forme physique | Liquid |
| Gamme de produits | Novex |
| Quantité | 20 ml |