Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ CHAPS
À utiliser avec la colonne de fractionnement ZOOM IEF
Marque: Invitrogen™ ZC10003
330.60 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Les AUMÔS de zoom garantissent des conditions optimales pour la préparation des échantillons.
Focalisation isoélectrique, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Le kit combiné de colonne de fractionnement IEF ZOOM™ inclut la colonne de fractionnement IEF ZOOM™ ; un pack de disques ZOOM™ de chaque pH ; et des réactifs ZOOM™ (urée, thiourée, CHAPS, ampholytes porteuses pH 3-10, tampons anodiques et tampons cathodiques). Les disques ZOOM™, les ampholytes porteurs et les tampons sont stockés à +4 °C. | |
Température ambiante | |
Réactifs ZOOM™ |
Poudre | |
ZOOM™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.