Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Thiourea
Offre une méthode rapide et fiable pour réduire la complexité des échantillons, enrichir les protéines de faible abondance et augmenter la gamme dynamique de détection
Marque: Invitrogen™ ZT10002
143.42 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Includes: Le kit combiné de colonne de fractionnement IEF ZOOM™ inclut la colonne de fractionnement IEF ZOOM™ ; un pack de disques ZOOM™ de chaque pH ; et des réactifs ZOOM™ (urée, thiourée, CHAPS, ampholytes porteuses pH 3-10, tampons anodiques et tampons cathodiques).
Description
La focalisation isoélectrique en phase de solution avec le fractionneur IEF ZOOM™ fournit des séparations reproductibles en trois heures. Les échantillons fractionnés sont prêts pour une analyse plus approfondie par électrophorèse sur gel bidimensionnelle (2DE), électrophorèse sur gel unidimensionnelle (1DE) ou chromatographie en phase liquide/spectrométrie de masse bidimensionnelle (2D LC/MS).
Procédure de configuration de la chambre d’échantillonnage et de la colonne de fractionnement
La chambre dʼéchantillon et les composants sʼadaptent facilement et offrent un joint étanche. Placez simplement les disques entre les chambres dʼéchantillons dans le fractionneur IEF ZOOM™ pour permettre la séparation dans une gamme de pH spécifique. Par exemple, si vous voulez fractionner des protéines entre les pH 4,6 et 5,4, flanquez une chambre d’échantillonnage avec un disque ZOOM™ de pH 4,6 et un de pH 5,4.
Traitement en aval par électrophorèse sur gel 2D
Après fractionnement, les échantillons séparés peuvent être soumis à d’autres analyses à l’aide de bandes ZOOM™ à gamme large ou étroite sur le système ZOOM™ IPGRunner™. Procédez à lʼanalyse de la deuxième dimension à lʼaide de gels de ZOOM™ NuPAGE™ à pH neutre.
- Zoom™ IEF Fractionator est conçu pour assurer la sécurité, la fiabilité et la durabilité. Il comprend des chambres dʼéchantillons faciles à assembler, des chambres tampons intégrées, un bac à tampon, une électrode amovible et un couvercle de sécurité.
- Les disques ZOOM™ sont des gels de polyacrylamide pré-moulés qui éliminent le besoin de préparation manuelle et minimisent les risques de contamination croisée. Ces disques tamponnés immobilisés sont pré-étiquetés, jetables et conçus pour une utilisation unique, garantissant un fractionnement homogène et reproductible. Ils résolvent les échantillons en 7 fractions (à lʼaide de 8 disques de pH spécifique) jusquʼà six fractions (à lʼaide de six disques de pH spécifique) à partir du pH 3-12. Placez simplement chaque disque entre les chambres dʼéchantillons dans le fractionneur IEF ZOOM™ pour permettre la séparation dans une gamme de pH spécifique.
- Les réactifs ZOOM™ sont des réactifs de qualité protéomique, y compris les solubilisant protéiques ZOOM™ 2D, lʼurée, la thiourée, le CHAPS et les ampholytes, qui garantissent des conditions optimales pour la préparation des échantillons.
- Kit de protéines de base comprenant le ZOOM™ des disques et des bandelettes ZOOM pour IEF de protéines de base, des tampons de focalisation et des kits de solubilisation.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
ZOOM™ | |
1 kg | |
Poudre | |
Poudre |
Réactifs ZOOM™ | |
Le kit combiné de colonne de fractionnement IEF ZOOM™ inclut la colonne de fractionnement IEF ZOOM™ ; un pack de disques ZOOM™ de chaque pH ; et des réactifs ZOOM™ (urée, thiourée, CHAPS, ampholytes porteuses pH 3-10, tampons anodiques et tampons cathodiques). Les disques ZOOM™, les ampholytes porteurs et les tampons sont stockés à +4 °C. | |
Température ambiante | |
IEF Media |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.