missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Calcium-binding-protein-P22 Protein

Code produit. 18292802 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
0,5 mg
Conditionnement:
0.10mg
0.50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18292802

Marque: Novus Biologicals™ NBP1452620.5MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-195 of Human Calcium-binding-protein-P22 The Recombinant Human Calcium-binding-protein-P22 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Calcium-binding-protein-P22 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration 1.0mg/mL
À utiliser avec (application) ELISA, SDS-PAGE
Formule In 20mM Tris-HCl Buffer (pH 7.5) containing 10% Glycerol
Identification génétique (Entrez) 11261
Poids moléculaire 24.7kDa
Méthode de purification Protein
Quantité 0,5 mg
Source Human
Immunogène MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMGSRASTLL RDEELEEIKK ETGFSHSQIT RLYSRFTSLD KGENGTLSRE DFQRIPELAI NPLGDRIINA FFPEGEDQVN FRGFMRTLAH FRPIEDNEKS KDVNGPEPLN SRSNKLHFAF RLYDLDKDEK ISRDELLQVL RMMVGVNISD EQLGSIADRT IQEADQDGDS AISFTEFVKV LEKVDVEQKM SIRFLH
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Nom usuel Calcium-binding-protein-P22
Conjugué Unconjugated
Pureté ou qualité >95%
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis