missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 His Protein
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
:
0.1mg; Unlabeled
Description
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-780 of Human Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 The Recombinant Human Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_000280 |
| À utiliser avec (application) | ELISA, SDS-PAGE |
| Formule | 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 5mM DTT, 0.2 M NaCl, and 20% glycerol |
| Identification génétique (Entrez) | 5213 |
| Poids moléculaire | 87.3kDa |
| Nom | Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Protein |
| Méthode de purification | Protein |
| Immunogène | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTHEEHHAAK TLGIGKAIAV LTSGGDAQGM NAAVRAVVRV GIFTGARVFF VHEGYQGLVD GGDHIKEATW ESVSMMLQLG GTVIGSARCK DFREREGRLR AAYNLVKRGI TNLCVIGGDG SLTGADTFRS EWSDLLSDLQ KAGKITDEEA TKSSYLNIVG LVGSIDNDFC GTDMTIGTDS ALHRIMEIVD AITTTAQSHQ RTFVLEVMGR HCGYLALVTS LSCGADWVFI PECPPDDDWE EHLCRRLSET RTRGSRLNII IVAEGAIDKN GKPITSEDIK NLVVKRLGYD TRVTVLGHVQ RGGTPSAFDR ILGSRMGVEA VMALLEGTPD TPACVVSLSG NQAVRLPLME CVQVTKDVTK AMDEKKFDEA LKLRGRSFMN NWEVYKLLAH VRPPVSKSGS HTVAVMNVGA PAAGMNAAVR STVRIGLIQG NRVLVVHDGF EGLAKGQIEE AGWSYVGGWT GQGGSKLGTK RTLPKKSFEQ ISANITKFNI QGLVIIGGFE AYTGGLELME GRKQFDELCI PFVVIPATVS NNVPGSDFSV GADTALNTIC TTCDRIKQSA AGTKRRVFII ETMGGYCGYL ATMAGLAAGA DAAYIFEEPF TIRDLQANVE HLVQKMKTTV KRGLVLRNEK CNENYTTDFI FNLYSEEGKG IFDSRKNVLG HMQQGGSPTP FDRNFATKMG AKAMNWMSGK IKESYRNGRI FANTPDSGCV LGMRKRALVF QPVAELKDQT DFEHRIPKEQ WWLKLRPILK ILAKYEIDLD TSDHAHLEHI TRKRSGEAAV |
| Conditions de stockage | −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Réactivité croisée | Human |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu