missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ LC3/MAP1LC3A Protein

Code produit. 18244112 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
0,5 mg
Conditionnement:
0.10mg
0.50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18244112

Marque: Novus Biologicals™ NBP1453080.5MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-120 of Human LC3A The Recombinant Human LC3A Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human LC3A Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion NP_115903
Concentration 1.0mg/mL
À utiliser avec (application) ELISA, SDS-PAGE
Formule In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1mM DTT, 20% glycerol, 0.1M NaCl
Identification génétique (Entrez) 84557
Poids moléculaire 15.1kDa
Méthode de purification Protein
Quantité 0,5 mg
Source Recombinant human MAP1LC3A protein, fused to His-tag at C-terminus, expressed in E. coli
Immunogène MAP1LC3A, 1-120aa, Human, His tag, E. coli (NP_115903).
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Nom usuel LC3/MAP1LC3A
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité >95%
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis