missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ UROD Protein

Code produit. p-5355482 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
0,5 mg
Conditionnement:
0.10mg
0.50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18235913

Marque: Novus Biologicals™ NBP1452770.1MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-367 of Human UROD The Recombinant Human UROD Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human UROD Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration 0.5mg/mL
À utiliser avec (application) ELISA, SDS-PAGE
Formule In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol 1mM DTT, 0.1M NaCl, and 1mM EDTA.
Identification génétique (Entrez) 7389
Poids moléculaire 43.0kDa
Méthode de purification Protein
Quantité 0,1 mg
Source Human
Immunogène MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEANGLGPQG FPELKNDTFL RAAWGEETDY TPVWCMRQAG RYLPEFRETR AAQDFFSTCR SPEACCELTL QPLRRFPLDA AIIFSDILVV PQALGMEVTM VPGKGPSFPE PLREEQDLER LRDPEVVASE LGYVFQAITL TRQRLAGRVP LIGFAGAPWT LMTYMVEGGG SSTMAQAKRW LYQRPQASHQ LLRILTDALV PYLVGQVVAG AQALQLFESH AGHLGPQLFN KFALPYIRDV AKQVKARLRE AGLAPVPMII FAKDGHFALE ELAQAGYEVV GLDWTVAPKK ARECVGKTVT LQVNLDPCAL YASEEEIGQL VKQMLDDFGP HRYIANLGHG LYPDMDPEHV GAFVDAVHKH SRLLRQN
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Nom usuel UROD
Conjugué Unconjugated
Pureté ou qualité >95%
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis