Learn More
Novus Biologicals™ WDR5 Protein
Code produit. 18255354 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
0,5 mg
Conditionnement:
0.10mg
0.50mg
Code produit. 18255354
Marque: Novus Biologicals™ NBP1508480.1MG
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-334 of Human WDR5 The Recombinant Human WDR5 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human WDR5 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 2mM DTT, 0.1M NaCl.
Poids moléculaire 38.8kDa
Méthode de purification SDS-PAGE
Quantité 0,1 mg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Nom usuel WDR5
Conjugué Unconjugated
Pureté ou qualité >95%