Learn More
Thermo Scientific™ Solution perméante NP-40 dans le PBS (10X)
34.30€ - 51.03€
Spécification
Couleur | Incolore |
---|---|
Concentration | 10X |
Contenu et stockage | Température ambiante |
Format | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15493539
|
Thermo Scientific™
J60838.AK |
250 ml |
34.30€
250mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15403549
|
Thermo Scientific™
J60838.AP |
500 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Incolore | |
10X | |
Température ambiante | |
Liquide |