missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Solution perméante au NP-40 dans TBS (10 X)

25.60€ - 43.50€

Spécification

Concentration 10X
Format Liquide
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15494789
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
J62410.AP
500 ml Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15484789
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
J62410.AK
250 ml Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Spécification

Spécification

10X
Liquide
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications