missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NPC1L1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15921595
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15921595 100 μL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15921595 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA572938

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NPC1L1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), IP

Dietary consumption and intestinal cholesterol absorption contribute to plasma cholesterol levels, which factor into the risk of coronary heart disease. Niemann-Pick type C1 Like 1 protein (NPC1L1 or NPC3) is enriched in the small intestine and is found in the brush border membrane of enterocytes. It plays a critical role in absorption of intestinal cholesterol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NPC1L1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.02% sodium azide
Expression Npc1l1
Numéro d’ordre du gène Q6T3U3, Q6T3U4, Q9UHC9
Alias de gène 9130221N23Rik; BC 400-127; Gm243; Niemann-Pick C1-like protein 1; Niemann-Pick C3; Niemann-Pick disease, type C1; Niemann-Pick disease, type C1-like 1; NPC1 (Niemann-Pick disease, type C1, gene)-like 1; NPC1 like 1; NPC1 like intracellular cholesterol transporter 1; NPC11L1; NPC1L1; NPC1-like 1; NPC1-like intracellular cholesterol transporter 1; NPC3
Symboles de gène(s) Npc1l1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide made to an internal region of rat Niemann-Pick type C1 Like-1 (between residues 500-600).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 237636, 29881, 432367
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.