missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Hairy Cell Leukemia Monoclonal Antibody (DBA.44)
GREENER_CHOICE

Code produit 11579462
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 μL
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11579462 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11579462 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA126241

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Recommended positive controls: Tonsil.

Hairy Cell Leukemia (HCL) is a rare form of mature B-cell cancer characterized by the presence of abnormal B-cells known as 'hairy cells.' These cells have a distinct genetic profile that plays a significant role in the diagnosis and management of the disease. HCL includes variants such as the hairy cell leukemia variant (HCL-V) and splenic diffuse red pulp lymphoma (SDRPL), which are often detected through specific immunophenotyping and genetic analyses. One critical aspect of these analyses involves the use of flow cytometry to detect lambda light chain restriction among B-cells displaying bright CD11c positivity. Advances in genetic profiling using techniques like clonal analysis with consensus primer polymerase chain reaction (PCR) for heavy chain genes have further refined diagnostic precision, distinguishing HCL from its variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Hairy Cell Leukemia
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone DBA.44
Concentration Conc. Not Determined
Conjugué Unconjugated
Formule Tissue culture supernatant with 0.09% sodium azide
Expression NSA2
Numéro d’ordre du gène O95478
Alias de gène 5730427N09Rik; CDK105; FLJ94393; Hairy cell leukemia protein 1; HCLG1; HCL-G1; HUSSY29; HUSSY-29; L-name related protein; L-name-related protein 42; LNR42; NSA2; NSA2 ribosome biogenesis homolog; NSA2 ribosome biogenesis homolog (S. cerevisiae); NSA2, ribosome biogenesis homolog; Nsa2p; ribosome biogenesis protein NSA2 homolog; TGF beta-inducible nuclear protein; TGF beta-inducible nuclear protein 1; TGF-beta inducible nuclear protein; TGF-beta-inducible nuclear protein 1; Tinp1; Yr29; YR-29
Symboles de gène(s) NSA2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Deau cell line established from a large cell lymphoma.
Quantité 500 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10412
Espèces cibles Human
Contenu et stockage 4°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgM
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.