Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de liaison NTB
Click to view available options
Quantité:
150 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
150mL
Description
La procédure NucleoSpin™ Extract II est le moyen le plus facile de purifier les fragments d’ADN à partir de gels d’agarose ainsi que pour la purification directe des produits de PCR. La procédure de purification à partir de réactions enzymatiques (par ex. la PCR) permet d’éliminer rapidement et facilement les enzymes, les nucléotides, les sels et autres impuretés. Les colonnes NucleoSpin™ Extract II offrent des performances pratiques pour le nettoyage de la PCR. Après l’ajout du tampon de liaison NT, le mélange est appliqué sur la membrane de silice. Les contaminations sont éliminées par une simple étape de lavage avec un tampon éthanolique NT3. L’ADN pur est finalement élué dans des conditions de faible force ionique avec un tampon légèrement alcalin NE (Tris-HCl 5 mM, pH 8,5). Pour l’extraction d’ADN à partir de gels d’agarose, la lame de gel d’agarose est incubée avec un tampon très salin et appliquée à une colonne NucleoSpin™ Extract II. Après centrifugation et lavage ultérieur, l’ADN peut être élué dans des conditions de faible force ionique avec un tampon légèrement alcalin NE (Tris-HCl 5 mM, pH 8,5). Composants du kit : Colonnes NucleoSpin™ Extract II, tubes de prélèvement 2 ml, tampons.
- Technologie à membrane de silice
- Rendement : 70 % à 95 %
- Échantillon : < 400 μMélange de réaction PCR L ; <400 mg de gel d’agarose TAE/TBE
- Récupération élevée des fragments 65 bp à 10 kb
- Volume d’élution : 15 μl à 50°μl
- Capacité de liaison : 25μL
- Temps de préparation : 10 min/6 préparations
- Format : mini-colonne de centrifugation Pour la purification directe des produits PCR* et l’extraction d’ADN à partir de gels d’agarose.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tampon de liaison NTB |
À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage des échantillons contenant de la SDS |
Quantité | 150 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- tampon NTB
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride, propan-2-ol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Tampon de liaison NTB >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu