Learn More
Abnova™ Sonde NTRK2/CEN9q FISH
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque: Abnova™ FG0180.100uL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Spécification
À conserver à 4°C dans l’obscurité. | |
Tube | |
4915 | |
100 µl |
Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL | |
FISH-Ce | |
Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL | |
Liquide |