Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 17,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 760002.46
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Specifications
Silice | |
Octadécyle monomérique | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
17,50% | |
Oui | |
Colonne HPLC EC analytique |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
250 mm | |
Acétonitrile / eau | |
1 à 9 | |
1/boîte | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |