Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 17,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760001.46
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12428307
  • 373.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-06-2024
Spécification
Silice
Octadécyle monomérique
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18
17,50%
Oui
Colonne HPLC EC analytique
Colonne analytique
4,6 mm
125 mm
Acétonitrile / eau
1 à 9
1/boîte
340 m²/g
L1
Silice
Phase inverse
Phase inverse