Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC à gravité Nucleodur™ C18
Marque: Macherey-Nagel™ 761125.30
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
18 % | |
5 μm | |
110Å | |
3 mm | |
Acétonitrile / eau | |
Silice | |
Colonne de protection | |
HPLC | |
Oui |
1 à 11 | |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
NUCLEODUR™ C18 Gravity | |
Acétonitrile / eau | |
Octadécyl | |
Séparations de produits pharmaceutiques, acides aminés dérivés, médicaments | |
Sphérique | |
L1 |