Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC C18 Pyramid Nucleodur™
Code produit. 12488587 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
3 mm, 3 μm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.52
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Code produit. 12488587
Marque: Macherey-Nagel™ 761854.30
Il en reste null
Spécification
Taux de carbone 14%
pH 1 - 9
Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 8 mm
Porosité 110Å
Type Pré-colonnes CC
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Phase stationnaire NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile/eau
Solvants Acétonitrile/eau
Matériau de remplissage Silice
Réticulation Octadécyl
Format de colonne Pré-colonne
À utiliser avec (application) LC/MS en raison de faibles caractéristiques de bleeding
Technique HPLC
Forme des particules Sphérique
Hydrophobicité Oui
“End-capped” Oui
Type d’USP L1
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC C18 Pyramid Nucleodur™ >