Learn More
Macherey-Nagel™ PCR de souris NucleoType™
Kit pour des expériences de typage rapides de souris avec des échantillons courants tels que des pinces de queue, un poinçon d’oreille, des poils et du sang.
Marque: Macherey-Nagel™ 743200.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.01500kg
Description
PCR de souris NucleoType™
- Préparation de l’ADN en 5 minutes
- Colorant de chargement inclus pour l’électrophorèse sur gel ultérieure
- Conçu pour les échantillons de queue, d’oreille, de sang et même de poils
- Préparation d’échantillons simple dans un seul tube combiné à une PCR de démarrage à chaud rapide
- PCR directe pour l’analyse de PCR directement à partir d’échantillons non purifiés et non dilués
Spécification
Lyse 2 min ; inactivation enzymatique 3 min ; cycle de PCR 30-90 min | |
Tampon et mélange PCR | |
Taille de l’amplicon : jusqu’à 1 000 bp | |
25 préparations | |
100 - 600 ng amplicon per 10 μL PCR |
Convient pour la PCR de démarrage à chaud (PCR directe facultative) | |
Pince à queue de souris (1 mm), poinçon d’oreille de souris (dia. 1 mm), sang de souris (1 μl), poils de souris (environ 3 à 30) | |
NucleoType HotStart PCR Master Mix (2x), Lysis Buffer M, Proteinase K | |
4 °C or -20 °C | |
Expériences de typage de souris |