Learn More
Cytiva Membrane nucléaire
En film de polycarbonate, pour une analyse de précision de la fabrication de membranes poreuses
Marque: Cytiva 10418706
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
En film de polycarbonate, pour une analyse de précision de la fabrication de membranes poreuses
- Membrane à faible adsorption protéique
- Fabriqués pour comporter un diamètre de trou uniforme
- Réduit le risque de contamination grâce à une élution quasi inexistante
- Forte résistance chimique et résistance aux températures élevées
- Faible teneur en cendres et tare réduite pour l’analyse quantitative
- Surface lisse pour une observation facile des particules retenues
Spécification
PC | |
Analyse de l’air, dosage biologique, biologie cellulaire, analyse de l’environnement, microscopie par épifluorescence, essai EPA, essai de carburant, parasitologie et microbiologie sous-marine | |
Membrane nucléaire |
1 μm | |
100 feuilles | |
25 mm |