missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDCD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16810835 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16810835 20 μL 20µL
16800835 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16810835 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 212051AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NUDCD2 may regulate the LIS1/dynein pathway by stabilizing LIS1 with Hsp90 chaperone.

Spécification

Antigène NUDCD2
Applications Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.26 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression NUDCD2
Numéro d’ordre du gène Q5M823, Q8WVJ2, Q9CQ48
Alias de gène NudC domain containing 2, NUDCD2
Symboles de gène(s) Nudcd2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène NUDCD2 Fusion Protein Ag15579
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 134492, 287199, 52653
Espèces cibles Human, Rat, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.